3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 33.7 EUR
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01310810
CAS nummer: 244022-63-7