2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 14.8 EUR
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Smeltpunt: 162…168 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094517
CAS nummer: 124700-41-0