3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8573-5G PC8573-25G
APOSPC8573-5GEA 169 EUR
APOSPC8573-5G APOSPC8573-25G
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 95+%
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01567258
CAS nummer: 53515-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III