1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 541 EUR
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formule: C₁₁H₉N₂OFS
Smeltpunt: 217…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817444
CAS nummer: 952183-71-0