2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8582-10G PC8582-1G PC8582-5G
APOSPC8582-10GEA 352 EUR
APOSPC8582-10G APOSPC8582-1G APOSPC8582-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,3-thiazolane
Formule: C₉H₉BrFNS
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027142
CAS nummer: 937602-46-5