2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 206 EUR
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClFNS
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027133
CAS nummer: 1170404-43-9