2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8591-1G PC8591-5G
APOSPC8591-1GEA 541 EUR
APOSPC8591-1G APOSPC8591-5G
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formule: C₁₂H₇F₄NO₂S
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027135
CAS nummer: 937602-42-1