Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8594-10G PC8594-1G PC8594-5G
APOSPC8594-10GEA 481 EUR
APOSPC8594-10G APOSPC8594-1G APOSPC8594-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₁ClF₃NO₃
Smeltpunt: 169…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027141
CAS nummer: 937602-45-4