Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8595-1G PC8595-5G
APOSPC8595-1GEA 184 EUR
APOSPC8595-1G APOSPC8595-5G
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇FO₂S
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371535
CAS nummer: 154630-32-7