Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 541 EUR
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₁F₃INO₃
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027149
CAS nummer: 937602-50-1