Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 22 EUR
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03012932
CAS nummer: 146137-92-0