4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Kookpunt: 78…79 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631385
CAS nummer: 144584-66-7