2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 22 EUR
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037220
CAS nummer: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III