5-Chloor-2-fluorfenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8611-100G PC8611-25G
APOSPC8611-100GEA 312 EUR
APOSPC8611-100G APOSPC8611-25G
5-Chloor-2-fluorfenol
5-Chloor-2-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116357
CAS nummer: 186589-76-4