Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8612-1G PC8612-5G
APOSPC8612-1GEA 164 EUR
APOSPC8612-1G APOSPC8612-5G
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₇F₃O₂S
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371545
CAS nummer: 863118-41-6