2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 572 EUR
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formule: C₁₀H₁₀F₃NOS
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027148
CAS nummer: 937602-49-8