6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 173 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246.21 g/mol
Smeltpunt: 198…201 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07371544
CAS nummer: 142329-22-4