7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 58.4 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246.21 g/mol
Smeltpunt: 191…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027110
CAS nummer: 550998-66-8