5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 35.1 EUR
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formule: C₁₁H₇BrF₃NS
Smeltpunt: 68…69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04974053
CAS nummer: 850375-27-8