2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 255 EUR
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689696
CAS nummer: 566926-08-7