2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-250MG PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 139 EUR
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-250MG APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689675
CAS nummer: 179011-39-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable