1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodononane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8627-1G PC8627-5G
APOSPC8627-1GEA 85.2 EUR
APOSPC8627-1G APOSPC8627-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodononane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodononane
Formule: C₉H₆F₁₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156018
CAS nummer: 38550-34-4