1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 603 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Kookpunt: 171,5 °C/2.3mmHg
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085895
CAS nummer: 864-23-3