Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 22 EUR
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689670
CAS nummer: 924868-81-5