1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 338 EUR
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04124379
CAS nummer: 142818-02-8