3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 1140 EUR
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₉FO₃S
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173430
CAS nummer: 303147-78-6