3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 437 EUR
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formule: C₁₂H₉F₃N₂
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276968
CAS nummer: 886361-00-8