1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 184 EUR
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041189
CAS nummer: 1736-72-7