1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 144 EUR
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₀F₅I
Kookpunt: 60…70 °C/6mmHg
Dichtheid: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183509
CAS nummer: 711-17-1