6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 22 EUR
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 204 °C
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134542
CAS nummer: 64113-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III