Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-m-fluoro-Phe-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-F)-OH
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 26.3 EUR
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672328
CAS nummer: 198560-68-8