2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
PC8674-1G PC8674-5G
APOSPC8674-1GEA 35.2 EUR
APOSPC8674-1G APOSPC8674-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, Technical Grade
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime
Formule: C₇H₅ClFNO
MW: 173.57
Smeltpunt: 133…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00837704
CAS nummer: 443-33-4