4-Fluoroindolin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 22 EUR
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluoroindolin-2-one 97%
4-Fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151.140 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849992
CAS nummer: 138343-94-9