2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 22 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862052
CAS nummer: 131747-43-8