4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8686-1G PC8686-5G
APOSPC8686-1GEA 51.2 EUR
APOSPC8686-1G APOSPC8686-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02178913
CAS nummer: 6652-16-0