5-Fluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8701-1G PC8701-25G PC8701-5G
APOSPC8701-1GEA 22 EUR
APOSPC8701-1G APOSPC8701-25G APOSPC8701-5G
5-Fluoroisatoic anhydride
5-Fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03300719
CAS nummer: 321-69-7