3-Fluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 62.9 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06796569
CAS nummer: 174463-53-7