2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 46.8 EUR
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00134427
CAS nummer: 36556-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III