3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 804 EUR
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formule: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 250…253 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664519
CAS nummer: 1164457-90-2