5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8717-25G PC8717-5G PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-25GEA 46.8 EUR
APOSPC8717-25G APOSPC8717-5G APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143420
CAS nummer: 176673-72-6