4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8721-100G PC8721-25G PC8721-5G
APOSPC8721-100GEA 461 EUR
APOSPC8721-100G APOSPC8721-25G APOSPC8721-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 97%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155926
CAS nummer: 10009-25-3