1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 22 EUR
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861132
CAS nummer: 105529-58-6