2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8736-1G PC8736-25G PC8736-5G
APOSPC8736-1GEA 22 EUR
APOSPC8736-1G APOSPC8736-25G APOSPC8736-5G
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Smeltpunt: 112…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443942
CAS nummer: 113512-57-5