Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
PC8742-10G PC8742-1G PC8742-5G
APOSPC8742-10GEA 35.1 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G APOSPC8742-5G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.1400 g/mol
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444028
CAS nummer: 392-09-6