2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 338 EUR
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08443971
CAS nummer: 924868-88-2