5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8744-10G PC8744-1G PC8744-5G
APOSPC8744-10GEA 701 EUR
APOSPC8744-10G APOSPC8744-1G APOSPC8744-5G
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787059
CAS nummer: 82360-94-9