2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 64.3 EUR
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₂Br₂FNS
Smeltpunt: 50…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 244022-67-1
UN: 3335
ADR: 9,III