Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phosphoric Acid Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl) Ester, Tris(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) phosphate
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 579 EUR
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Formule: C₁₅H₉F₂₄O₄P
Kookpunt: 130 °C/0,1mmHg
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054654
CAS nummer: 355-86-2