4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 106 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864693
CAS nummer: 1000339-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III