3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 61.4 EUR
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066337
CAS nummer: 168833-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III